Learn More
Chlorure de potassium, puriss. p.a., Solstice
Code produit 15643320 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15643320 1 kg 1kg
15633320 100 g 100g
15673320 500 g 500g
15683320 5 kg 5kg
15693320 6 x 1 kg 6 pièces
15663320 4 x 5 kg 4 pièces
15653320 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15643320 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 312481KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,5 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 1 kg
Formule linéaire KCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids de la formule 74,55g/mol
Pourcentage de pureté 99,5 à 100,5 %
Qualité puriss. p.a.
Densité 1,98g/mL à 25 °C