Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium chloride solution |
| CAS | 7447-40-7 |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | ClK |
| Formule linéaire | KCl |
| Numéro MDL | MFCD00011360 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 1711999 |
| Synonyme | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic acid solution