Learn More
Solution de chlorure de potassium 3 M, pure, Fisher Chemical
Code produit 10358383 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10358383 1 l Récipient en plastique 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10358383 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/2892/15
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
ClK, numéro CAS-7447-40-7, k lent, chlorure de potassium, muriate de potasse, klor-con, enseal, sylvite, klotrix, potassium chloride kcl, kalitabs, chlorvescent, 1L, CHEBI: 32588, non désigné, WCUXLLCKKVVCTQ- UHFFFAOYSA-M, potassium ; chlorure, 11360, 74.548, Récipient en plastique, liquide, 4873, [Cl-].[K +]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7447-40-7
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Synonyme chlorure de potassium, muriate de potasse, chlorure de potassium kcl, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC potassium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI : 32588
Qualité Pures
Conditionnement Récipient en plastique