Learn More
SI Analytics™ Solution de chlorure de potassium
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Solutions électrolytiques
- Aqueuses pour les électrodes de référence
- Ponts électrolytiques
- Pour le stockage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Composition | Chlorure de potassium |
| Concentration | 4,2 mol/L |
| Conditionnement | Flacons en verre DURAN™ |