Learn More
Chlorure de potassium, qualité spectroscopie, ultrapur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491557 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15491557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039795.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Point d’ébullition 1500°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Potassium chloride
Point de fusion 773°C
CAS 7447-40-7
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.49
Aspect White Powder
Densité 1.984 g/cm3 at 20°C
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol,alkalis. Insoluble in ether.
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74.55
Qualité Spectroscopie