Learn More
Potassium Chloride, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Code produit 15630800 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15630800 25 g 25g
15620800 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15630800 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 0525725G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC potassium chloride
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Quantité 25 g
Formule linéaire KCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 74.55g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99% (metals basis)
Qualité TraceSELECT
Densité 1.98g/mL at 25°C