Learn More
Chlorure de potassium (cristaux blancs), bioréactifs Fisher
Code produit 10735874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10735874 500 g Flacon poly 500g
10697623 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10735874 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP366500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.55€
    27.80€ / 500g
    Économisez 6.75€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Le chlorure de potassium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1420 °C
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
Point de fusion 770 °C
Couleur Blanc
pH 6
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99,0 à 100,5 %
Notes de pourcentage du dosage 99,0 à 100,5 %
Merck Index 15, 7742
Poids de la formule 74.55
Pourcentage de pureté 99,0 à 100,5 %
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon poly