Learn More
Potassium chloropalladite, 99.99%, BLD Pharm™
Code produit 31029274
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31029274 25 g
31022554 250 mg
31021204 5 g
31029102 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31029274 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14891225g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chloropalladite
CAS 10025-98-6
Quantité 25 g
Formule moléculaire Cl4K2Pd
Numéro MDL MFCD00011373
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Poids moléculaire (g/mol) 326.43
Pourcentage de pureté 99.99%