Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromate de potassium, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387457 100 g 100g
11377457 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11387457 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 012610.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Utilisation dans la finition du cuir, la protection antirouille des métaux, le mordançage pour teinture textile
In finishing of leather, rust proofing of metals, textile mordant, as an analytical lab reagent. Potassium chromate enjoys a broad assortment of industrial purposes. In the fabric industry, manufacturers use potassium chromate to tan leather and dye clothing items and materials. In science, potassium chromate is often used as an indicator, meaning it can identify the presence, location and quantity of certain elements such as iron. Beyond these applications, potassium chromate also functions as an oxidizing agent in manufacturing and scientific experiments. Some nuclear power plants currently use substances other than potassium chromate to inhibit corrosion in closed cooling-water systems. Potassium chromate is applied as a chemical indicator of chlorine ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-00-6
Formule moléculaire CrK2O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00011368
Clé InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
CID PubChem 24597
ChEBI CHEBI:75249
Nom IUPAC dipotassium;dioxido(dioxo)chrome
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chromate
Point de fusion 975°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 194.19
Qualité ACS
Odeur Odorless
Aspect Yellow crystals
Tension de vapeur 0 hPa
Densité 2.73 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium chromate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium chromate