Learn More
Chromate de potassium, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15508084 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15508084 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15508084 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 305801
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chromate
CAS 7789-00-6
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire CrK2O4
Numéro MDL MFCD00011368
Synonyme potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
Clé InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Nom IUPAC dipotassium;dioxido(dioxo)chrome
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
CID PubChem 24597
ChEBI CHEBI:75249
Poids de la formule 194.19
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.73kg