Learn More
Solution à 5 % d’indicateur de chromate de potassium, étalon de conductivité Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11503132 Tous les produits Reagecon Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11503132 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11503132 Fournisseur Reagecon Code fournisseur PCS5
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
  • Titrant, titrant étalon, solution étalon, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
  • Pour les titrations manuelles, le titrant indicateur ou la couleur de changement d’analyte et ce changement de couleur sont de loin la méthode la plus importante pour la détection de point final.
  • Cette solution indicatrice de haute qualité facilite la détection en point final de manière claire et sans ambiguïté et est indispensable pour une titrimétrie manuelle précise.
Spécification
Description Accuracy ± 0.1%
Conditionnement Flacon en PEHD GL45
Forme physique Liquide
Concentration 5%
Technique Changement de couleur de titration et d'analyse, Analyte Color Change
Quantité 500 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • potassium chromate solution 5%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium chromate