Learn More
Chromate de potassium, puriss., ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15661110 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
50 kg
Conditionnement:
100g
1kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15661110 50 kg 50kg
15631110 100 g 100g
15641110 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15661110 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1224950KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Puriss., ≥ 99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-00-6
Formule moléculaire CrK2O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00011368
Clé InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
CID PubChem 24597
ChEBI CHEBI:75249
Nom IUPAC dipotassium dioxochromiumbis(olate)
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1,000°C
Nom chimique ou matériau Potassium chromate
Point de fusion 971°C (literature)
Note relative au nom Puriss., ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 50 kg
Formule linéaire K2CrO4
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté >99%
Qualité puriss.
Conditionnement Boîte en carton
Densité 2.732 g/cm3; Vapor Density: 6.7 (vs air)