Learn More
Potassium Chromate, TRC
Code produit 30416928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30416928 1 g -
30423711 10 g -
30410257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30416928 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6951051G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-00-6
Formule moléculaire Cr O4 . 2 K
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Synonyme Chromic acid (H2CrO4), potassium salt (1:2), Chromic acid (H2CrO4), dipotassium salt (8CI,9CI), Bipotassium chromate, Dipotassium chromate, Dipotassium chromate (K2CrO4), Dipotassium chromate(2-), Dipotassium monochromate, Neutral potassium chromate, Potassium chromate, Potassium chromate (K2(CrO4)), Potassium chromate(VI)
Nom IUPAC dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium chromate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Poids de la formule 193.8476