Learn More
Cyanure de potassium, 97+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10117113 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10117113 100 g 100g
10483043 500 g 500g
10751335 2.5 kg 2.50kg
15284714 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10117113 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.25€
    35.80€ / 100g
    Économisez 2.45€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.12
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rcra waste number p098, caswell no. 688a, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, cyanure de potassium french, zyankali
CID PubChem 9032
Spécification
Point d’ébullition 1625.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium cyanide
Point de fusion 634.0°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (Argentometry)
Formule linéaire CKN
Merck Index 15,7747
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 400 g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 4.5 g/L (19.5°C)
SMILES [K+].[C-]#N
Nom IUPAC iminométhanide de potassium
Poids de la formule 65.12
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.