Learn More
Cyanure de potassium, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466790 100 g 100g
11476790 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11466790 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13273.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Potassium cyanide is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyanure de potassium est largement utilisé dans la synthèse organique pour la synthèse de nombreux composés organiques, par exemple dans la synthèse d’hydantoïnes, d’hétérocycles spiro, de nitriles, d’acides carboxyliques, de cyanohydrines et dans la réaction de von Richter. Il est utilisé dans l’extraction de l’or, la galvanoplastie et comme réactif dans la caractérisation des protéines.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol, le glycérol et le formamide. Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Solide déliquescent. Stocker dans un récipient hermétique. Incompatible avec les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.116
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
CID PubChem 9032
Nom IUPAC cyanure de potassium
SMILES [C-]#N.[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1625°C
Nom chimique ou matériau Potassium cyanide
Point de fusion 634°C
Quantité 100 g
Formule linéaire KCN
Numéro UN UN1680
Beilstein 4652394
Merck Index 14,7626
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 65.12
Pourcentage de pureté ≥97%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.52
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium cyanide