Learn More
Cyanure de potassium, ACS, 96,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396439 250 g 250g
11386439 50 g 50g
11376439 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11396439 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012136.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
KCN is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von Richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.116
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
CID PubChem 9032
Nom IUPAC cyanure de potassium
SMILES [C-]#N.[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1625°C
Nom chimique ou matériau Potassium cyanide
Point de fusion 634°C
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Granulaire
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 96.0% min.
Beilstein 4652394
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 65.12
Qualité Réactif ACS
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.52 g/mL