Learn More
Potassium cyanide, ACS Reagent, ≥96.0%, Honeywell Fluka™
Code produit 15651790 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15651790 500 g Flacon poly 500g
15641790 25 g Flacon poly 25g
15631790 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15651790 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 207810500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Réactif ACS, ≥ 96,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.116
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
CID PubChem 9032
Nom IUPAC potassium;cyanide
SMILES [C-]#N.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Cyanide
Point de fusion 634°C (literature)
Couleur Blanc
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire KCN
Numéro UN UN1680
Beilstein 3593645
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 65.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Granular Powder
Tension de vapeur 1.8 hPa at 634.5°C
Densité 1.56g/cu.cm; Bulk Density: ca. 750kg/cu.m