Learn More
Cyanure de potassium, granulaire, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15538084 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15538084 2.5 kg Flacon poly 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538084 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 308005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Cyanide
CAS 151-50-8
Forme physique Granulaire
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire CKN
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C-]#N.[K+]
Nom IUPAC cyanure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 65.116
CID PubChem 9032
Poids de la formule 65.12
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.55kg