Learn More
Cyanure de potassium, puriss. p.a. Réactif ACS, Solstice
Product Code. 15653330
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Unit Size:
100g
1kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15653330 1 kg 1kg
15643330 100 g 100g
15663330 250 g 250g
15673330 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15653330 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 312521KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    320.97€ / 1kg
    Économisez 33.03€
    9% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 97,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.116
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
CID PubChem 9032
Nom IUPAC cyanure de potassium
SMILES [C-]#N.[K+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium Cyanide
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Formule linéaire KCN
Numéro UN 1680
Beilstein 3593645
Poids de la formule 65,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥97 %
Qualité ACS/certifié pur