Code produit 15661080
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1kg
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
15661080
6 x 1 kg
6 pièces
15641080
1 kg
1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
15661080
Fournisseur
Honeywell-Fluka
Code fournisseur
118136X1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Technique, ≥96 %
Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est < 90 % Variation possible de la couleur et de la forme physique
Identifiants chimiques
CAS
151-50-8
Formule moléculaire
CKN
Poids moléculaire (g/mol)
65.116
Numéro MDL
MFCD00011397
Clé InChI
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
CID PubChem
9032
Nom IUPAC
cyanure de potassium
SMILES
[C-]#N.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau
Potassium Cyanide
Quantité
6 x 1 kg
Formule linéaire
KCN
Numéro UN
UN1680
Poids de la formule
65.12
Pourcentage de pureté
≥96%
Qualité
Technique
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?