Learn More
Dichromate de potassium, 0,3945 N, Ricca Chemical
Code produit 31940471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
Cubitainer
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31940471 10 L Cubitainer 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 31940471 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R607200010F
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Laboratory grade potassium dichromate solution designed for analytical use.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Dichromate
Couleur Orange
Note relative au nom 0,3945 Normal
CAS 7778-50-9
Odeur Inodore
Conditionnement Cubitainer
Formule moléculaire Cr2K2O7
pH 3.5 to 4
Quantité 10 L
Forme physique Liquide
Synonyme potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
Clé InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Poids moléculaire (g/mol) 294.182
CID PubChem 24502
ChEBI CHEBI:53444
Qualité Laboratoire