Learn More
Dichromate de potassium, 4 % (v/v), Ricca Chemical
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Dichromate |
| Couleur | Orange |
| CAS | 7778-50-9, 7732-18-5 |
| % min. CAS | 94.0, 3.77 |
| % max. CAS | 98.0, 3.93 |
| Conditionnement | Flacon en poly naturel |
| Formule moléculaire | Cr2K2O7 |
| pH | ∼3,5 à 4 |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus |