Learn More
Dichromate de potassium, 9 % (v/v), Ricca Chemical
Code produit 31940526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31940526 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 31940526 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R6042900500A
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Dichromate
Couleur Orange
CAS 7778-50-9, 7732-18-5
% min. CAS 90.0, 8.1
% max. CAS 94.0, 8.43
Conditionnement Flacon en poly naturel
Formule moléculaire Cr2K2O7
pH ∼3,5 à 4
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Concentration or Composition Notes 9% (w/v)
Synonyme potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
Clé InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Poids moléculaire (g/mol) 294.182
CID PubChem 24502
ChEBI CHEBI:53444
Pourcentage de pureté 9%
Qualité Laboratoire