Learn More
Dichromate de potassium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10371401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10371401 50 g Flacon en plastique 50g
10791062 500 g Flacon en plastique 500g
10475475 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10371401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424110500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.60€
    24.90€ / 50g
    Économisez 1.70€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7778-50-9 | Cr2K2O7 | 294.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-50-9
Numéro MDL MFCD00011367
Clé InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
CID PubChem 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nom IUPAC Dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 500.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium dichromate
Point de fusion 398.0°C
Couleur Orange
Forme physique Crystals
Quantité 50 g
Perte à la dessiccation 0.05% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Informations sur la décomposition >500°C
Formule moléculaire Cr2K2O7
Formule linéaire K2Cr2O7
Fieser 08,410; 09,383; 10,324; 12,405
Merck Index 15, 7748
Informations sur la solubilité Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: 50 g/100 mL water (100°C), insoluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 294.182
Poids de la formule 294.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium dichromate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.