Learn More
Dichromate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium dichromate is most often used as an oxidizing agent in laboratories and industries. It is used as a precursor to prepare potassium chrome alum which finds application in leather finishing and tanning. It is utilized in the preparation of chromic acid for cleaning glassware and etching materials. It is an active ingredient in cement used for retards setting and improves its density and texture. Furthermore, it is used in photography and in photographic screen printing. It is also used in wet test analysis as an analytical lab reagent and in ethanol determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le bichromate de potassium est le plus souvent utilisé comme agent oxydant dans les laboratoires et les industries. Il est utilisé comme précurseur pour préparer l’alun de chrome de potassium qui s’utilise dans la finition et le tannage du cuir. Il est utilisé dans la préparation de l’acide chromique pour le nettoyage de la verrerie et des matériaux de gravure. Il s’agit d’un ingrédient actif dans le ciment utilisé pour l’installation des retardants dont il améliore la densité et la texture. En outre, il est utilisé dans la photographie et dans la sérigraphie. Il est également utilisé dans l’analyse d’essais humides comme réactif de laboratoire d’analyse et dans la détermination de l’éthanol.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les bases fortes, les matières organiques, les acides, les métaux en poudre, les anhydrides acides et l’hydrazine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium dichromate |
| Point de fusion | 398°C |
| Quantité | 2500 g |
| Formule linéaire | K2Cr2O7 |
| Numéro UN | UN3087 |
| Merck Index | 14,7627 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Poids de la formule | 294.18 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Odeur | Odorless |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Potassium dichromate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium dichromate