Learn More
Solution de dichromate de potassium, 1/60M, Solstice
Code produit 15634830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15634830 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15634830 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 351691L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    129.87€ / 1L
    Économisez 13.13€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Volumétrique, 1/60 M K2Cr2O7 (0.1N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium dichromate solution
CAS 7778-50-9
Quantité 1 L
Formule moléculaire Cr2K2O7
Formule linéaire K2Cr2O7
Numéro MDL MFCD00011367
Numéro UN UN3082
Synonyme potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
Clé InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
Poids moléculaire (g/mol) 294.182
CID PubChem 24502
ChEBI CHEBI:53444
Poids de la formule 294,18g/mol