Learn More
Dichromate de potassium, TRC
Code produit 30423383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
50 g
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423383 50 g -
30416718 1 g -
30418396 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30423383 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP69511050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-50-9
Formule moléculaire Cr2 O7 . 2 K
Poids moléculaire (g/mol) 294.18
Synonyme Chromic acid (H2Cr2O7), potassium salt (1:2), Chromic acid (H2Cr2O7), dipotassium salt (9CI), Dichromic acid (H2Cr2O7), dipotassium salt (8CI), C 501, Chromium potassium oxide (K2Cr2O7), Dichromic acid dipotassium salt, Dipotassium bichromate, Dipotassium bichromate (K2Cr2O7), Dipotassium dichromate, Dipotassium dichromate (K2Cr2O7), Dipotassium dichromium heptaoxide, Potassium bichromate, Potassium dichromate, Potassium dichromate (K2(Cr2O7)), Potassium dichromate(VI), SRM 935a
Nom IUPAC dipotassium ; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium dichromate
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Poids de la formule 293.7728