Learn More
Dichromate de potassium TS, 7,5 % (v/v), Ricca Chemical
Code produit 31940502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en poly naturel
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31940502 100 mL Flacon en poly naturel 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 31940502 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R6041000100A
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7778-50-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire Cr2K2O7
Poids moléculaire (g/mol) 294.182
Clé InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
CID PubChem 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nom IUPAC dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Dichromate 7.5% (w/v) Aqueous Solution
Couleur Orange
Note relative au nom Test Solution
% min. CAS 91.0, 6.84
% max. CAS 95.0, 7.12
Conditionnement Flacon en poly naturel
Solvant ou matrice Solution aqueuse
pH ∼3,5 à 4
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Concentration or Composition Notes 7.5% (w/v)
Pourcentage de pureté 7.5%
Qualité Laboratoire