Learn More
Orthophosphate de dihydrogène de potassium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10469180 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10469180 500 g 500g
10479180 1 kg 1kg
10756491 3 kg 3kg
11403753 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10469180 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/4760/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Orthophosphate de dihydrogène potassique, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Point de fusion 253 °C
Couleur Blanc
pH 4.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
Poids de la formule 136,09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique