Learn More
Orthophosphate de dihydrogène de potassium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Orthophosphate de dihydrogène potassique, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 253 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4.5 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 kg |
| Nom IUPAC | potassium ; dihydrogénophosphate |
| Poids de la formule | 136,09g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |