Learn More
Orthophosphate de dihydrogène de potassium, pour HPLC, Fisher Chemical™
Code produit 10588250 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10588250 1 kg 1kg
10429570 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10588250 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/4806/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    262.00€ / 1kg
    Économisez 117.00€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 7778-77-0 | Formule moléculaire : H2KO4P | Poids moléculaire : 136,08 g/mol
Orthophosphate de dihydrogène de potassium, pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Point de fusion 253 °C
Couleur Blanc
pH 4.5
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Nom IUPAC potassium dihydrogen phosphate
Poids de la formule 136,09g/mol