Learn More
Phosphate de dihydrogène de potassium, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410113 2500 g 2500g
11400113 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410113 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12142.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    129.65€ / 2500g
    Économisez 19.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Perd H2O à 400°C, formant du métaphosphate
Le dihydrogénophosphate de potassium est utilisé comme additif alimentaire, engrais (NPK), additif pour les peintures et les revêtements, adhésif, agent tampon et dans des modulateurs optiques. Il est largement utilisé dans les laboratoires de recherche et d’analyse comme tampon dans les préparations mobiles / d’échantillons pour l’analyse par chromatographie liquide de haute performance (HPLC) et aussi dans la synthèse organique. Le MKP, phosphate mono-potassique, en raison de ses propriétés optiques non linéaires, est utilisé dans les modulateurs optiques et pour la génération de seconde harmonique (GSH).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dihydrogénophosphate de potassium est utilisé comme additif alimentaire, engrais (NPK), additif pour les peintures et les revêtements, adhésif, agent tampon et dans des modulateurs optiques. Il est largement utilisé dans les laboratoires de recherche et d’analyse comme tampon dans les préparations mobiles / d’échantillons pour l’analyse par chromatographie liquide de haute performance (HPLC) et aussi dans la synthèse organique. Le MKP, phosphate mono-potassique, en raison de ses propriétés optiques non linéaires, est utilisé dans les modulateurs optiques et pour la génération de seconde harmonique (GSH).
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Il perd H{2O à 400°, formant le métaphosphate hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Dihydrogen Phosphate
Point de fusion 253°C
Quantité 2500 g
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Densité 2.338
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 136.09