Learn More
Disulfate de potassium, puriss. p.a., ≥ 97,5 % (T), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15605950 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
Code produit. 15605950
Marque: Honeywell-Fluka 602351KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., ≥ 97,5% (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium disulfate
Point de fusion 325°C
CAS 7790-62-7
Couleur Blanc
pH 1.0 to 2.0 (25.5g/L at 25°C)
Forme physique Solid
Quantité 1 kg
Formule moléculaire K2O7S2
Numéro MDL MFCD00011385
Numéro UN UN3260
Synonyme potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
Clé InChI KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC Dipotassium ; sulfate de sulfonato
Poids moléculaire (g/mol) 254.31
CID PubChem 62681
Poids de la formule 254.32g/mol
Pourcentage de pureté ≥97.5% (T)
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.28g/mL at 25°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium disulphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dipotassium disulphate