Learn More
Disulfate de potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Disulfate |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2 |
| Poids de la formule | 253.836 |