Learn More
Potassium disulfite, ≥98%, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15618010 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15618010 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15618010 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur P2522500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
≥ 98%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium disulfite
CAS 16731-55-8
Quantité 500 g
Formule moléculaire K2O5S2
Formule linéaire K2S2O5
Numéro MDL MFCD00167605
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
Clé InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC dipotassium sulfinatosulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 222.31
CID PubChem 28019
Poids de la formule 222.32g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.3g/cm3