Learn More
Potassium Disulfite, puriss., Honeywell Fluka™
Code produit 15621160 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15621160 1 kg 1kg
15641160 6 x 1 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15621160 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 126191KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC, E224, 95.0-101.0% (iodometric), powder, 51.8-57.6% sulfur dioxide
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16731-55-8
Formule moléculaire K2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.31
Numéro MDL MFCD00167605
Clé InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
CID PubChem 28019
Nom IUPAC dipotassium sulfinatosulfonate
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Disulfite
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, NF, FCC
Forme physique Powder
Quantité 1 kg
Formule linéaire K2S2O5
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 222.32g/mol
Pourcentage de pureté 95 to 101% (iodometric)
Qualité puriss.