Learn More
Éthoxyde de potassium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049410
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 11377847
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014263.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 917-58-8 | C2H5KO | 84.16 g/mol
Potassium ethoxide is used as pharmaceutical and organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917-58-8
Formule moléculaire C2H5KO
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00054277
Clé InChI RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
CID PubChem 23670592
SMILES [K+].CC[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium ethoxide
Point de fusion 250°C (decomposition)
Couleur Marron à jaune
Odeur Alcohol-like
Formule linéaire KOCH2CH3
Quantité 50 g
Numéro UN UN3206
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol, ether
Nom IUPAC potassium ethanolate
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre