Learn More
Ferricyanure de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-43108 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10414583 100 g Flacon en verre -
10266370 500 g Flacon en verre 500g
10390734 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10414583 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223111000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13746-66-2
Formule moléculaire C6FeK3N6
Poids moléculaire (g/mol) 329.25
Numéro MDL MFCD00011392
Clé InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
CID PubChem 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium ferricyanide
Note relative au nom p.a.
Couleur Orange au rouge
Forme physique Cristaux et fragments
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Formule linéaire K3Fe(CN)6
Fieser 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255
Merck Index 15, 7751
Informations sur la solubilité Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC tripotassium;fer(3+);hexacyanure
Poids de la formule 329.26
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.85