Learn More
Ferrocyanure de potassium trihydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium ferrocyanide trihydrate |
| Point de fusion | 70,0°C |
| Note relative au nom | p.a. |
| Couleur | Jaune |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | K4Fe(CN)6·3H2O |
| Merck Index | 15, 7752 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 270g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium ferrocyanide trihydrate
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium ferrocyanide trihydrate, Ferrate(4-), hexakis(cyano-C)-, tetrapotassium, (OC-6-11)-
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche