Learn More
Fluorure de potassium, pureté supérieure à 99,0 %, certifié AR pour analyse, anhydre, Fisher Chemical™
Code produit 11418772 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11418772 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11418772 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5010/53
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Spécification
Point d’ébullition 1505 °C
Point de fusion 860 °C
CAS 7789-23-3
Couleur Blanc
pH 8 à 9
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire FK
Numéro MDL MFCD00011398
Synonyme potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[K+]
Nom IUPAC fluorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
CID PubChem 522689
ChEBI CHEBI:66872
Poids de la formule 58,09g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.