Learn More
Fluorure de potassium, 99,99 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11914171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11914171 25 g 25g
11904171 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11914171 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00€
    272.00€ / 25g
    Économisez 19.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC fluorure de potassium
SMILES [F-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1505.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Point de fusion 860.0°C
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Merck Index 15, 7753
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 920 g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid, insoluble in alcohol unless water is present
Poids de la formule 58.09
Qualité Base de métaux à l’état de traces