Learn More
Fluorure de potassium, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10469910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10469910 250 g Flacon en plastique 250g
10136683 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10469910 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212602500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.75€
    69.20€ / 250g
    Économisez 4.55€
    6% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
CID PubChem 522689
ChEBI CHEBI:66872
Nom IUPAC fluorure de potassium
SMILES [F-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1505.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Point de fusion 860.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Merck Index 15, 7753
Informations sur la solubilité Solubility in water: 920g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid, insoluble in alcohol unless water is present
Poids de la formule 58.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.48
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium fluoride