Learn More
Fluorure de potassium, 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10072910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10072910 1 kg Flacon en plastique 1kg
10482201 25 g Flacon en plastique 25g
10318390 250 g Flacon en plastique 250g
10378430 500 g Flacon en plastique 500g
10583484 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10072910 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.75€
    74.80€ / 1kg
    Économisez 4.95€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
CID PubChem 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Specifications
Point d’ébullition 1505.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Point de fusion 860.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Merck Index 15, 7753
Informations sur la solubilité Solubility in water: 920g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid, insoluble in alcohol unless water is present
Nom IUPAC fluorure de potassium
Poids de la formule 58.09
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.48
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium fluoride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.