Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1505°C |
| Nom chimique ou matériau | Potassium Fluoride |
| Point de fusion | 858°C |
| Forme physique | Séché par pulvérisation |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | KF |
| Numéro UN | UN1812 |
| Beilstein | 3902818 |
| Poids de la formule | 58.1g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus |