Code produit 15663130
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
unitSize
15663130
50 g
Flacon poly
50g
15653130
250 g
Flacon poly
250g
15643130
1 kg
Flacon poly
1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
15663130
Fournisseur
Honeywell-Fluka
Code fournisseur
30759950G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Séché par pulvérisation, 99 %
Leader du secteur depuis plus de 65 ans Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
CAS
7789-23-3
Formule moléculaire
FK
Poids moléculaire (g/mol)
58.10
Numéro MDL
MFCD00011398
Clé InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
CID PubChem
522689
ChEBI
CHEBI:66872
Nom IUPAC
fluorure de potassium
SMILES
[F-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition
1505°C
Nom chimique ou matériau
Potassium Fluoride
Point de fusion
858°C
Forme physique
Séché par pulvérisation
Quantité
50 g
Formule linéaire
KF
Numéro UN
UN1812
Beilstein
3902818
Poids de la formule
58.1g/mol
Pourcentage de pureté
99%
Conditionnement
Flacon poly
Densité
2.48g/cm3
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?