Learn More
Fluorure de potassium, ACS, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369867 500 g 500g
11359867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11369867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042216.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Potassium fluoride is used in metal finishing, batteries, coatings and photographic chemicals. It is utilized for the study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels as well as in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. It finds application in the electronic industry as a metal surface treatment product. It is used as a preservative, a food additive, a catalyzer and a water absorbing agent. In the Finkelstein reaction, it is actively involved in the conversion of chlorocarbons to fluorocarbons using polar solvents like dimethyl formamide and ethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-23-3
Formule moléculaire FK
Poids moléculaire (g/mol) 58.10
Numéro MDL MFCD00011398
Clé InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
CID PubChem 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Spécification
Point d’ébullition 1505°C
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride
Point de fusion 859°C
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire KF
Numéro UN UN1812
Beilstein 3902818
Merck Index 14,7632
Informations sur la solubilité Solubility in water at 21° (96g/100mL); Freely soluble in boiling water; Soluble in aqueous HF, liquid NH3; Insoluble in anhydrous alcohol
Nom IUPAC fluorure de potassium
Poids de la formule 58.1
Pourcentage de pureté ≤99%
Qualité ACS
Indice de réfraction 1.363
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.48 g/mL