Learn More
Fluorure de potassium dihydraté, +98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367267 250 g 250g
11377267 25 g 25g
11387267 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11367267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011555.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Potassium fluoride dihydrate is used as a stationary phase in gas chromatography. It is also used for the conversion of chlorocarbons into fluorocarbons through Finkelstein reaction. Further, it is used as a fluxing agent of silver brazing and metallurgical processing. It serves as an analytical reagent, complexing agent and masking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13455-21-5
Formule moléculaire FH4KO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Numéro MDL MFCD00149929
Clé InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
CID PubChem 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium fluoride dihydrate
Point de fusion 41°C
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.352
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.5 g/mL
Numéro UN UN1812
Merck Index 14,7632
Informations sur la solubilité Freely soluble in waterSoluble in water; Insoluble in ethanol.
Nom IUPAC potassium dihydrate fluoride
Poids de la formule 94.13 (58.10 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98.5%