Code produit 15179233
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
15179233
1 kg
Flacon en plastique
1kg
10713401
5 g
Flacon en plastique
5g
10533571
250 g
Flacon en plastique
250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
15179233
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
206400010
230.00€ 215.00€ / 1kg Économisez 15.00€ 6% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026Connectez-vous pour voir le stock disponible
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Identifiants chimiques
CAS
13455-21-5
Formule moléculaire
FH4KO2
Poids moléculaire (g/mol)
94.13
Numéro MDL
MFCD00149929
Clé InChI
MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme
potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
CID PubChem
23708904
SMILES
O.O.[F-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau
Potassium fluoride dihydrate
Note relative au nom
99%
Couleur
Incolore à blanc
Forme physique
Cristaux ou poudre cristalline
Quantité
1 kg
Conditionnement
Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage
98%
Densité
2.45
Formule linéaire
KF·2H2 O
Fieser
01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 16,282
Nom IUPAC
potassium dihydrate fluoride
Poids de la formule
94.13
Pourcentage de pureté
19.65 to 20.70% (F)
Qualité
Pures
Afficher plus
Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?