Learn More
Fluorure de potassium dihydraté, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Potassium Fluoride Dihydrate |
| CAS | 13455-21-5 |
| Quantité | 50 g |
| Formule moléculaire | KF . 2H2O |
| Formule InChI | InChI=1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| SMILES | O.O.[F-].[K+] |
| Nom IUPAC | Potassium ; fluorure ; dihydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 94.13 |
| Poids de la formule | 93.9832 |