Code produit 15625950
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
15625950
250 g
250g
15615950
1 kg
1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
15625950
Fournisseur
Honeywell-Fluka
Code fournisseur
60239250G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (F)
Leader du secteur depuis plus de 65 ans Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
CAS
7789-23-3
Formule moléculaire
FK
Poids moléculaire (g/mol)
58.10
Numéro MDL
MFCD00011398
Clé InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
CID PubChem
522689
ChEBI
CHEBI:66872
SMILES
[F-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau
Potassium fluoride
Quantité
250 g
Formule linéaire
KF
Numéro UN
UN1812
Beilstein
3902818
Nom IUPAC
fluorure de potassium
Poids de la formule
58.1g/mol
Pourcentage de pureté
≥99% (F)
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?